Kieselgel, Porengröße: 60 Å 0.060-0.200 mm für die Chromatographie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

240370010 240370050 240370300
240370010.EA 97.6 EUR
240370010. 240370050. 240370300.
Kieselgel, Porengröße: 60 Å 0.060-0.200 mm für die Chromatographie
Silica gel
Formel: SiO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder
Particle size ≤5 % (Oversize)
Specific gravity 0.46 to 0.55 kg/l
pH 6.5 to 7.5 (5 % suspension in water)
Residual water 2 to 4 % (160°C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR