Ethylenglycolmonoethylether ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethylglycol, Ethylenglycolmonoethylether
24043.294EA
45.4
EUR
24043.294
Ethylenglycolmonoethylether ≥99%, TECHNICAL
Ethylenglycolmonoethylether
Formel:
C₂H₅OCH₂CH₂OH Molecular Weight: 90,12 g/mol Siedepunkt: 135 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –70 °C Dichte: 0,932 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 40 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002869 CAS-Nummer: 110-80-5 EINECS: 203-804-1 UN: 1171 ADR: 3,III REACH: 01-2119560582-38 Merck Index: 13,03786 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
Brechungsindex (20°C) | 1,405 - 1,408 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...