VWR®, Bürettenklemmen
Lieferant: VWR Collection
241-0043EA 77.1 EUR
241-0043
VWR®, Bürettenklemmen
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Vinyl, schwarz. Einfaches Modell.
  • Für 2 Büretten bis zu 12 mm Ø
  • Einfache Höhenverstellung
  • Mittels Rändelschraube an Stativstangen fixierbar