VWR® Stativ mit Halter für Trichter

Lieferant: VWR Collection
241-0045EA 326 EUR
241-0045
VWR® Stativ mit Halter für Trichter
Stative
PU-beschichtetes Gusseisenstativ (200 × 450 mm), Stahlstange (500 × 12 mm), Kreuzmuffe und Halter für vier Trichter.

  • Halterhöhe verstellbar
  • Abmessungen Halterung 400×80 mm
  • Lochdurchmesser: 40 mm

Geeignet für Trichter mit einem Durchmesser von bis zu 100 mm.









Standards:

Zubehörinformationen:

Bestellinformation:

Lieferumfang:

Verpackung:

Bitte beachten
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR