VWR® Ständer mit Halter für Scheidetrichter
Lieferant: VWR Collection
241-0046EA 425 EUR
241-0046
VWR® Ständer mit Halter für Scheidetrichter
Stative
PU-beschichteter Gusseisenständer 200 × 450 mm, Stahlstange 500 × 12 mm, Muffenkopf und Halter für zwei Trichter.
  • Halterhöhe verstellbar
  • Haltermaße 300 × 100 mm
  • Trichteröffnungen 65 mm - Mittenabstand: 200 mm
Standards:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten