VWR®, Trägerplatte

Lieferant: VWR Collection
241-0089EA 295 EUR
241-0089
VWR®, Trägerplatte
Stative
Trägerplatte, quadratisch.

  • Große Fläche: 200×200 mm
  • Kann mit einer Rändelschraube an Trägerstangen bis 16 mm Durchmesser befestigt werden.
  • Mittelloch: 7 mm Durchmesser











Standards:

Zubehörinformationen:

Bestellinformation:

Lieferumfang:

Verpackung:

Bitte beachten
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR