VWR®, Laborstative
Lieferant: VWR Collection
241-0090EA 204 EUR
241-0090 241-0091 241-0092 241-0093 241-0094 241-0095 241-0099 241-0100 241-0101
VWR®, Laborstative
Stative
Dreibeiniges Stativ (A): Stativfuß aus Grauguss, mit Hammerschlaglack, Stativstab aus Stahl, vernickelt.
  • Threaded hole
  • Support rod (three lengths available with different diameters)
  • Robust, secure stand
- Mit Gewindebohrung
- Stativstab (drei Längen mit verschiedenen Durchmessern erhältlich)
- Robust, sicherer Stand
Stative (B): Stativplatte aus Grauguss, mit Hammerschlaglack, Stativstab aus Stahl.
- Mit exzentrisch angebrachtem Stativstab
- Sicherer und rutschfester Stand
- In drei verschiedenen Größen erhältlich
- Robust, korrosionsständig