VWR®, Elektrodenstativ
Lieferant: VWR Collection
241-0114EA 277 EUR
241-0114
VWR®, Elektrodenstativ
Elektrodenhalter
Stativ aus Grauguss zur Aufnahme von zwei Elektroden.
  • Solides Stativ aus lackiertem Grauguss, für einen sicheren Stand
  • Edelstahl-Stativstange
  • Acryl-Elektrodenhalter mittels Rändelschraube fixierbar