VWR® Talon®, Zweifinger-Klemmen, feste Position
Lieferant: VWR Collection
241-0409EA 131 EUR
241-0409
VWR® Talon®, Zweifinger-Klemmen, feste Position
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Klemmen zur festen Positionierung aus rostfreiem Stahl mit elektropolierter Oberfläche. Werden verwendet, um Geräte in der Nähe des Laborrahmens zu halten, wo nach dem Aufstellen keine Justierung erforderlich ist.
  • Mit rutschfesten Vinylhülsen an den Klemmbacken
  • Integrierte Halterung fasst Stäbe mit bis zu 19 mm Durchmesser
  • Rotierbar auch nach Anbringung am Laborgestell
Lieferumfang: Lieferung mit rutschfesten Vinylhülsen und Fiberglas-Abdeckungen für Anwendungen bei Temperaturen über 100 °C (212 °F).