Gitterwandklemme, Farbe: rot, für Stativstäbe mit Dmr: bis 13 mm, mit zwei rechtwinklig zueinander stehenden offenen Seiten, die Sch rauben sind nach dem Anziehen versenkt 1 * 1 ST
Lieferant: HARVARD APPARATUS
Gitterwandklemme, Farbe: rot, für Stativstäbe mit Dmr: bis 13 mm, mit zwei rechtwinklig zueinander stehenden offenen Seiten, die Sch rauben sind nach dem Anziehen versenkt 1 * 1 ST