Stativfuß, rechteckig, Farbe: rot, Gewicht: 3,0 kg, BxL: 156x230 mm, mit 4 Durchgangsbohrungen für Stativstäbe mit Dmr: bis 13 mm, m it zwei Rändelschrauben, Rutschfest durch Noppen 1 * 1 ST
Lieferant: HARVARD APPARATUS
Stativfuß, rechteckig, Farbe: rot, Gewicht: 3,0 kg, BxL: 156x230 mm, mit 4 Durchgangsbohrungen für Stativstäbe mit Dmr: bis 13 mm, m it zwei Rändelschrauben, Rutschfest durch Noppen 1 * 1 ST