Stativ-Dreifüße
Lieferant: BOCHEM
5251 5250
241-7123EA 60.3 EUR
241-7123 241-1109
Stativ-Dreifüße
Stative
Eisenguss, lackiert.
  • Mit Gewindebohrung M 10
  • Ohne Stativstab
  • Rutschfester, sicherer Stand durch Gummifüße