Universal-Stativklemmen
Lieferant: BOCHEM
5444
241-7192EA 18.7 EUR
241-7192
Universal-Stativklemmen
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Aluminium.
  • Die Finger der Klemmen sind zum Schutz der eingespannten Utensilien mit Korkeinlagen versehen
  • Ohne Muffe zur Stativbefestigung
  • Mit Flügelschraube zur schnellen und einfachen Befestigung