Wasserstoffperoxid 27% Stabilised Electronic_industry

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Hydrogenperoxid

2410.1000EA 0 EUR
2410.1000
Wasserstoffperoxid 27% Stabilised Electronic_industry
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
Molecular Weight: 34.01 g/mol
Siedepunkt: ∼107 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < 0 °C
Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,04798

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR