(±)-2-Butanol ≥99%

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

Synonyme: (±)-Ethyl-methylcarbinol, (±)-Methyl-ethylcarbinol, (±)-sec-Butylalkohol, (±)-2-Hydroxybutan, (±)-sec-Butanol

24126-30KG
24126-30KGEA 623.22 EUR
24126-30KG
(±)-2-Butanol ≥99%
(±)-2-Butanol
Formel: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Molecular Weight: 74.12 g/mol
Siedepunkt: 99 °C
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 24 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004569
CAS-Nummer: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (GC) Min. 99 %
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.3 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR