Kapillarsäulen, Omegawax®, Supelco®
Lieferant: Merck
24152
24152.EA 836 EUR
24152.
Kapillarsäulen, Omegawax®, Supelco®
Chromatographiesäulen
Diese Säule mit gebundener Polyethylenglykolphase ermöglicht hoch reproduzierbare Analysen von Fettsäuremethylestern (FAME), insbesondere der Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Es wird getestet, um reproduzierbare FAME-Äquivalentkettenlängen (ECL)-Werte und Auflösung der Schlüsselkomponenten sicherzustellen.
Temperaturgrenzen: 50 - 280 °C
Standards: Entspricht USP G16-Anforderungen.