Eisen(III)-nitrat Nonahydrat ≥98%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Eisentrinitrat Nonahydrat

24174.296EA 71.2 EUR
24174.296 24174.365
Eisen(III)-nitrat Nonahydrat ≥98%, TECHNICAL
Eisen (III) nitrat Nonahydrat
Formel: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Molecular Weight: 404 g/mol
Siedepunkt: 125
Schmelzpunkt: 47
Dichte: 1.68 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149708
CAS-Nummer: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
UN: 1466
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,04057

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR