Eisen(II,III)oxid, schwarz, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Trieisentetraoxid
24187.460EA 476 EUR
24187.460
Eisen(II,III)oxid, schwarz, TECHNICAL
Eisen(II,III)oxid
Formel: Fe₃O₄
Molecular Weight: 231,54 g/mol
Schmelzpunkt: 1560 °C
Dichte: 5,18 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011010
CAS-Nummer: 1317-61-9
EINECS: 215-277-5
Merck Index: 12,04087
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht