Eisen(III)oxid, wasserfrei ≥97%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

24189.468EA 0 EUR
24189.468
Eisen(III)oxid, wasserfrei ≥97%, TECHNICAL
Eisen(III)oxid
Formel: Fe₂O₃
Schmelzpunkt: 1538 °C
Dichte: 5,24 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011008
CAS-Nummer: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 13,04058

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 97 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR