Eisen(III)chlorid 27% in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Eisentrichlorid

24206.297EA 104 EUR
24206.297
Eisen(III)chlorid 27% in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Eisen(III)chlorid
Formel: FeCl₃
Molecular Weight: 162.21 g/mol
Siedepunkt: 315
Schmelzpunkt: 260
MDL: MFCD00011005
CAS-Nummer: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 2582
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04048

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 27 - 29 %
Density (20/4) 1.260 - 1.280
Heavy metals (as Pb) Max. 100 ppm
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.5 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR