Eisen(III)chlorid 27,5% in wässriger Lösung, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
24207.291EA 132 EUR
24207.291
Eisen(III)chlorid 27,5% in wässriger Lösung, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Eisen(III)chlorid
Formel: FeCl₃
MDL: MFCD00011005
CAS-Nummer: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 2582
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 27.5 - 29.0 %
Acidity Max. 0.08 meq/g
Density (20/4) 1.260 - 1.280
Free chlorine Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 30 ppm
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.05 %
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 20 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 5 ppm
Fe (II) (Iron) Max. 30 ppm
Zn (Zinc) Max. 20 ppm