Eisen(III)chlorid 41% in wässriger Lösung, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

24212.298EA 30.3 EUR
24212.298 24212.367 24212.447
Eisen(III)chlorid 41% in wässriger Lösung, TECHNICAL
Eisen(III)chlorid
Formel: FeCl₃
MDL: MFCD00011005
CAS-Nummer: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 2582
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 38 - 42 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR