Eisen(II)sulfat Heptahydrat ≥96%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
24237.294EA 43.4 EUR
24237.294 24237.363
Eisen(II)sulfat Heptahydrat ≥96%, TECHNICAL
Eisen(II)sulfat Heptahydrat
Formel: FeSO₄·7H₂O
Schmelzpunkt: 64 °C
Dichte: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149719
CAS-Nummer: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 96 %