Eisen(II)sulfat Hydrat ≥84%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Ferrous sulphate hydrate
24242.292EA 68.8 EUR
24242.292
Eisen(II)sulfat Hydrat ≥84%, GPR RECTAPUR®
Eisen(II)sulfat Hydrat
Formel: FeSO₄·H₂O
Molecular Weight: 169,93 g/mol
Schmelzpunkt: ∼300 °C
Dichte: 2,97 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149722
CAS-Nummer: 13463-43-9
EINECS: 231-753-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) Min. 84 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Insolubility in water Max. 0.05 %
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Fe (III) (Iron) Max. 0.4 %
Pb (Lead) Max. 10 ppm