Eisen(III)sulfat Hydrat, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Dieisentrissulfat Hydrat
24248.292EA 139 EUR
24248.292
Eisen(III)sulfat Hydrat, GPR RECTAPUR®
Eisen(III)sulfat Hydrat
Formel: Fe₂(SO₄)₃·xH₂O
Molecular Weight: 399,88 g/mol (anhy)
Dichte: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149714
CAS-Nummer: 15244-10-7
EINECS: 233-072-9
Merck Index: 13,04065
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated as Fe(III)) Min. 21 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Fe (II) (Iron) Max. 0.05 %
Zn (Zinc) Max. 100 ppm