Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat ≥98,5%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Ferroammoniumsulfat Hexahydrat, Eisen(II)ammoniumsulfat Hexahydrat, Mohrsches Salz
24254.293EA
64.9
EUR
24254.293
24254.460
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat ≥98,5%, TECHNICAL
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat
Formel:
(NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O Schmelzpunkt: 110 °C Dichte: 1,864 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150530 CAS-Nummer: 7783-85-9 EINECS: 233-151-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...