Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat ≥98,5%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Ferroammoniumsulfat Hexahydrat, Eisen(II)ammoniumsulfat Hexahydrat, Mohrsches Salz

24254.293EA 64.9 EUR
24254.293 24254.460
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat ≥98,5%, TECHNICAL
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat
Formel: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Schmelzpunkt: 110 °C
Dichte: 1,864 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150530
CAS-Nummer: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR