Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Ferroammoniumsulfat Hexahydrat, Eisen(II)ammoniumsulfat Hexahydrat, Mohrsches Salz
24257.236EA
65.7
EUR
24257.236
24257.293
24257.260
24257.460
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat
Formel:
(NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O Schmelzpunkt: 110 °C Dichte: 1,864 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150530 CAS-Nummer: 7783-85-9 EINECS: 233-151-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99.0 % |
pH (25°C; 5 %) | 3.0 - 5.0 |
Total P (Phosphorus) | Max. 30 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 10 ppm |
Cu (Copper) | Max. 10 ppm |
Fe (III) (Iron) | Max. 0.03 % |
K (Potassium) | Max. 50 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 50 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0,1 % |
Na (Sodium) | Max. 50 ppm |
Pb (Lead) | Max. 10 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 50 ppm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...