Florisil® 60-100 mesh für die Chromatographie

Lieferant: VWR Chemicals

24278.182EA 63.4 EUR
24278.182 24278.295 24278.230 24278.440
Florisil® 60-100 mesh für die Chromatographie
Magnesiumsilikat
Formel: MgO₃Si
MDL: MFCD00078249
CAS-Nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Prüfung auf Identität Entspricht


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR