Formamid, (max. 0,1% H₂O) ≥99%, GPR RECTAPUR® zur Synthese
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
24312.294EA 88 EUR
24312.294
Formamid, (max. 0,1% H₂O) ≥99%, GPR RECTAPUR® zur Synthese
Formamid
Formel: HCONH₂
Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2 °C
Dichte: 1,1334 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007941
CAS-Nummer: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Water Max. 0.1 %