Aceton ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), ChromAR® HPLC für die Flüssigchromatographie, für die UV-Spektrophotometrie, Macron Fine Chemicals™

Lieferant: Avantor Performance Materials
Gefahr

2435-25EA 84.81 EUR
2435-25
Aceton ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), ChromAR® HPLC für die Flüssigchromatographie, für die UV-Spektrophotometrie, Macron Fine Chemicals™
Aceton
Formel: CH₃COCH₃
Siedepunkt: 56,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95,4 °C
Dichte: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: <–20 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008765
CAS-Nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (GC, corrected for water) ≥ 99.8 %
Water (KF) ≤ 0.2 %
Titrable Acid (meq/g) ≤ 0.0005
Titrable Base (meq/g) ≤ 0.0006
Residue after Evaporation ≤ 0.0005 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 330 nm ≤ 0.8
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 340 nm ≤ 0.07
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm ≤ 0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 355 nm ≤ 0.004
UV Cut-off ≤ 327 nm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR