Glycerin 86%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
1,2,3-Propantriol, Glycerol
24385.295EA
106
EUR
24385.295
24385.320
24385.460
Glycerin 86%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Glycerin
Formel:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH Molecular Weight: 92.09 g/mol Siedepunkt: 290 Schmelzpunkt: 18,6 Flammpunkt: 177 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004722 CAS-Nummer: 56-81-5 EINECS: 200-289-5 Merck Index: 13,04497 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt | 83.5 - 88.0% |
Acidity | Max. 0.0004 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0003 meq/g |
Density (20/4) | 1.220 - 1.230 |
Esters of fatty acids (as C15H26O6) | Max. 0.05 % |
Glyceraldehyde | Max. 30 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 1 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 1 ppm |
NH4 (Ammonium) | Max. 5 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 1 ppm |
Water | 13 - 16 % |