Triacetin (Glycerintriacetat) ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Glycerintriacetat
24391.296EA
244
EUR
24391.296
Triacetin (Glycerintriacetat) ≥99%, TECHNICAL
Triacetin (Glycerintriacetat)
Formel:
C₉H₁₄O₆ Molecular Weight: 218,21 g/mol Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 4 °C Dichte: 1,1596 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 138 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008716 CAS-Nummer: 102-76-1 EINECS: 203-051-9 Merck Index: 13,09664 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
Brechungsindex (20°C) | 1.429 - 1.434 |
Water | Max. 0.2 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...