Natriummetabisulfit mixture of NaHSO3 and Na2S2O5 ACS, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Natriumpyrosulfit, Pyrosulfit, Natriumdisulfit, di-Natriumdisulfit, Disulfit

243973-100G
243973-100GEA 50.8 EUR
243973-100G
Natriummetabisulfit mixture of NaHSO3 and Na2S2O5 ACS, Fluka™
Natriummetabisulfit
Formel: Na₂S₂O₅
Molecular Weight: 190,11 g/mol
Siedepunkt: Zers. (beim Erhitzen)
Schmelzpunkt: > 150 °C (Zers.)
Dichte: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Room Temperature
MDL: MFCD00167602
CAS-Nummer: 7681-57-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Identity (IR) complying
Assay of total-SO₂ min. 58.5 %
Water insoluble matter max. 0.005 %
Iron (Fe) max. 0.002 %
Heavy metals (as Pb) max. 0.001 %
Chloride (Cl) max. 0.02 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR