Kieselgel, Davisil® Grade 12 pore size 150 Å, 60-200 mesh, high_purity, Supelco®
Lieferant: Merck
243981-2.5KG
243981-500G
243981-2.5KGEA
470
EUR
243981-2.5KG
243981-500G
Kieselgel, Davisil® Grade 12 pore size 150 Å, 60-200 mesh, high_purity, Supelco®
Silica gel
Formel:
SiO₂ Molecular Weight: 60.08 g/mol Siedepunkt: 2230 °C Schmelzpunkt: > 1600 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |