Aceton ≥99,5% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), AR® ACS für die Histologie, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Gefahr
2440-24EA 0 EUR
2440-24
Aceton ≥99,5% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), AR® ACS für die Histologie, Macron Fine Chemicals™
Aceton
For histological use.
Formel: CH₃COCH₃
Siedepunkt: 56,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95,4 °C
Dichte: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: ≤20 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008765
CAS-Nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.5%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.002%
ACS - Assay (CH₃COCH₃) (by GC, corrected for water) ≥99.5 %
ACS - Aldehydes (as HCHO) ≤0.002 %
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Isopropyl Alcohol (CH₃CHOHCH₃)(by GC) ≤0.05 %
ACS - Methanol (CH₃OH)(by GC) ≤0.05 %
ACS - Residue after Evaporation ≤0.001 %
ACS - Solubility in H₂O Passes Test
ACS - Substances Reducing Permanganate Passes Test
ACS - Titrable Acid (meq/g) ≤0.0003
ACS - Titrable Base (meq/g) ≤0.0006
ACS - Water (H₂O) ≤0.5 %
Appearance (clear, colorless liquid)
Date Received: / /
Date Opened: / /