Ethylenglycol ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Glycol, 1,2-Dihydroxyethan, 1,2-Ethandiol
24407.292EA
38.2
EUR
24407.292
24407.326
24407.361
24407.463
Ethylenglycol ≥98%, TECHNICAL
Ethylenglycol
Formel:
HOCH₂CH₂OH Siedepunkt: 196…198 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –13 °C Dichte: 1,115 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 116 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002885 CAS-Nummer: 107-21-1 EINECS: 203-473-3 REACH: 01-2119456816-28 Merck Index: 13,03832 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) | Min. 98 % |
Appearance of solution (50 % V/V; water) | Passes test |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...