Bromwasserstoff 48% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Bromwasserstoff, Hydrogenbromid
244260-2.5L 244260-500ML 244260-1L 244260-10L
244260-2.5LEA 369.14 EUR
244260-2.5L 244260-500ML 244260-1L HONC244260-10L
Bromwasserstoff 48% ACS, Fluka™
Bromwasserstoff
Formel: HBr
Molecular Weight: 80.91 g/mol
Siedepunkt: 126 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: –11 °C
Dichte: 1.490 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011323
CAS-Nummer: 10035-10-6
UN: 1788
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04799
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Vapor Pressure 320 psi ( 21.1 °C)
Assay 47.0 - 49.0 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 1 ppm
Ignition Residue ≤0.002%
Selenium (Se) Max. 0.01 ppm
Heavy metals (ICP) ACS Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.05 %
Iodide (I) Max. 0.003 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %
Sulfate and sulfite (as SO₄) Max. 0.003 %