Zinn(IV)chlorid Pentahydrat 98, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Zinntetrachlorid Pentahydrat

244678-1KG
244678-1KGEA 203.62 EUR
244678-1KG
Zinn(IV)chlorid Pentahydrat 98, Fluka™
Zinn(IV)chlorid Pentahydrat
Formel: Cl₄Sn·5H₂O
Molecular Weight: 350.6 g/mol
Siedepunkt: Zers. (beim Erhitzen)
Schmelzpunkt: 19…56 °C (stabil bis zum Schmelzpunkt)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149864
CAS-Nummer: 10026-06-9
EINECS: 231-588-9
UN: 2440
ADR: 8 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance complying
Assay 97.4 - 102.6 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR