Reactive blue 4 35% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
244813-25G
244813-25GEA 168 EUR
244813-25G
Reactive blue 4 35% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Reactive blue 4
Reactive Blue 4, Dye content 35 % (1-Amino-4-[3-(4,6-dichlorotriazin-2-ylamino)-4-sulfophenylamino]anthraquinone-2-sulfonic acid; Procion(R) blue MX-R)
Formel: C₂₃H₁₄Cl₂N₆O₈S₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001218
CAS-Nummer: 13324-20-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5440c905d17f0eabc06af0cdc829dac3e9e4cda3&vid=a5f048f38cb6c19270de8ad925c6a86a3eaf51fa&prid=web&clid=SAPDAM