Petroleumbenzin, 100-140 °C, Puriss.

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Benzin, Petrolether

24534-1L 24534-2.5L 24534-25L 24534-4X2.5L
24534-1LEA 65.26 EUR
24534-1L 24534-2.5L 24534-25L 24534-4X2.5L
Petroleumbenzin, 100-140 °C, Puriss.
Petroleumbenzin

RTECS Number: OI6180000
UNSPSC Code: 12191502

Siedepunkt: 90…165 °C (1.013 hPa)
Dichte: 0.725…0.748 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: <10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 920-750-0
UN: 3295
ADR: 3 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Boiling range 100 - 140 °C
Density (D 20/4) 0.720 - 0.745
Refractive index (n 20/D) 1.403 - 1.412
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Aromatic substances (as C₆H₅CH₃) Max. 0.02 %
S-compounds (as S) Max. 0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR