n-Hexadecan, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cetan
24556.230EA
0
EUR
24556.230
n-Hexadecan, TECHNICAL
n-Hexadecan
Formel:
H₃C(CH₂)₁₄CH₃ Molecular Weight: 226.45 g/mol Siedepunkt: 287 Schmelzpunkt: 18 Dichte: 0.77331 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 135 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008998 CAS-Nummer: 544-76-3 EINECS: 208-878-9 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität | Entspricht |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...