Holmium(III)oxid ≥99,9%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
24591.105EA 149 EUR
24591.105
Holmium(III)oxid ≥99,9%, GPR RECTAPUR®
Holmium(III)oxid
Formel: Ho₂O₃
Siedepunkt: 2600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2400 °C
Dichte: 3,79 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011053
CAS-Nummer: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.9 %