n-Hexan ≥95%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
24611.297EA
34
EUR
24611.297
24611.366
24611.468
n-Hexan ≥95%, TECHNICAL
n-Hexan
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Siedepunkt: 69 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –94,3 °C Dichte: 0,659 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –22 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009520 CAS-Nummer: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3,II REACH: 01-2119480412-44 Merck Index: 13,04712 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 95 % |
Boiling point | 68 - 70 °C |
Benzene | Max. 100 ppm |
Evaporation residue | Max. 20 ppm |