Poly(chlortrifluorethylen) 500, VOLTALEF®
Lieferant: VWR Chemicals
24625.182EA 0 EUR
24625.182
Poly(chlortrifluorethylen) 500, VOLTALEF®
Poly(chlortrifluorethylen) 500
Formel: (C₂ClF₃)n
Molecular Weight: 500 g/mol
CAS-Nummer: 9002-83-9