Poly(chlortrifluorethylen) 800, VOLTALEF®
Lieferant: VWR Chemicals
24627.188EA 491 EUR
24627.188
Poly(chlortrifluorethylen) 800, VOLTALEF®
Poly(chlortrifluorethylen) 800
Formel: (C₂ClF₃)n
Dichte: 1,9 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 9002-83-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht