Poly(chlortrifluorethylen) 650, VOLTALEF®
Lieferant: VWR Chemicals
24630.293EA 0 EUR
24630.293
Poly(chlortrifluorethylen) 650, VOLTALEF®
Poly(chlortrifluorethylen) 650
Formel: (C₂ClF₃)n
CAS-Nummer: 9002-83-9