Hydraziniumsulfat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
24696.186EA 46.3 EUR
24696.186
Hydraziniumsulfat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Hydraziniumsulfat
Formel: NH₂NH₂·H₂SO₄
Schmelzpunkt: 254 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00044873
CAS-Nummer: 10034-93-2
EINECS: 233-110-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e277940036b3cf71839ff7458f0c7d08bff6f6d5&vid=7a677e6f1725cfa1b9bdef05cc04304e6739079e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue Max. 0.05 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm