Hydrochinon ≥99%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

24704.298EA 89.5 EUR
24704.298
Hydrochinon ≥99%, GPR RECTAPUR®
Hydrochinon
Formel: C₆H₄(OH)₂
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 175 °C
Dichte: 1.332 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002339
CAS-Nummer: 123-31-9
EINECS: 204-617-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=203cfb319003b2b4489cbe3ab15876fc37f27cb8&vid=6d76260c677491e292c03637f8a08e9194282d48&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %
Melting point 170 - 176 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Resorcinol Max. 0.1 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR