Hydroxylammoniumchlorid, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Hydroxylamin-Hydrochlorid, Chlorhydrathydroxylamin, Hydroxylamin Hydrochlorid, Hydroxylamin HCl
24706.238EA 59.9 EUR
24706.238
Hydroxylammoniumchlorid, TECHNICAL
Hydroxylammoniumchlorid
Formel: NH₂OH·HCl
Molecular Weight: 69,49 g/mol
Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 151 °C
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051089
CAS-Nummer: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),III
Merck Index: 13,04853
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht